Läs mer
D3-βArr, MedChemExpress
Beskrivning
D3-βArr is a positive allosteric modulator for thyrotropin receptor (TSHR), which initiates translocation of β-Arr 1 by direct TSHR activation and potentiates TSH-mediated preosteoblast differentiation in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D3-βArr |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 662164-09-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23N5 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (374.89 mM) |
| LEDER | CC(NC1=C2C=CC=CC2=NC(N3CCNCC3)=N1)C4=CC=CC=C4 |
| Visa mer |