Läs mer
D4-abiraterone, MedChemExpress
Beskrivning
D4-abiraterone is a major metabolite of abiraterone. D4-abiraterone is an inhibitor of CYP17A1, 3b-hydroxysteroid dehydrogenase (3βHSD) and steroid-5a-reductase (SRD5A) and also an antagonist of androgen receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D4-abiraterone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 154229-21-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29NO |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | δ4-Abiraterone CB-7627 Abiraterone D4A metabolite |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (143.89 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |