missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
d4-Succinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinic acid-d4 |
| CAS | 14493-42-6 |
| Molekylformel | C4 D4 H2 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Butanedioic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetradeuteriobutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.11 |
| Formel vikt | 122.0517 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?