Läs mer
D4476, MedChemExpress
Beskrivning
D4476 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of casein kinase 1(CK1) with an IC50 value of 0.3 μM in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D4476 |
| CAS | 301836-43-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H18N4O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Casein Kinase I Inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.50 mM) |
| LEDER | O=C(N)C1=CC=C(C=C1)C(N2)=NC(C3=CC=C4OCCOC4=C3)=C2C5=NC=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.41 |
| Visa mer |