Läs mer
D609, MedChemExpress
Beskrivning
D609, an antitumoural xanthate, is a specific and competitive phosphatidyl choline-specific phospholipase C (PC-PLC) inhibitor with a Ki of 6.4 μM. D609 is an antioxidative protector and has antiviral and anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D609 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 83373-60-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H15KOS2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (375.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | S=C(OC1C2C3CCCC3C(C1)C2)S[K] |
| Visa mer |