Läs mer
DAA-1106, MedChemExpress
Beskrivning
DAA1106 is a potent and selective ligand for peripheral benzodiazepine receptor (PBR), as a potent and selective agonist at the peripheral benzodiazepine receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DAA-1106 |
| CAS | 220551-92-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H22FNO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (252.90 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(N(CC1=CC(OC)=CC=C1OC)C2=CC(F)=CC=C2OC3=CC=CC=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.42 |
| Formel vikt | 395.42 |
| Visa mer |