Läs mer
DAAO inhibitor-1, MedChemExpress
Produktkod. 16497167
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497167 5 mg -
16490757 50 mg -
16454448 10 mg -
16405336 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497167 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111412
MedChemExpress DAAO inhibitor-1 is a potent D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
DAAO inhibitor-1 is a potent D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DAAO inhibitor-1
CAS 2065250-25-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H5FN2O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (821.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=CC=C2C(NN=C2O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 152.13
Formel vikt 152.13
Procent renhet 99.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation