Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ DAB Avancerat kromogen kit
Beskrivning
Innehåller
- Reagens A (DAB kromogen)
- Reagens B (DAB Spädningsmedel)
- Märkt tom droppflaska: för lagring och applicering av arbete DAB lösning
- Enzymet peroxidas använder DAB substrat för att ge en brunröd fällning
- Dessa fällningar är olösliga i organiskt lösningsmedel
- Denna enzym/substratreaktion kan användas på vävnadssektioner eller celler (odlade på odlingsobjektglas eller cytospin) för att visualisera lokaliseringen av en HRP-konjugerad antikropp
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Kvantitet | 50 tester |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | HRP (pepparrotsperoxidas) substrat |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttyp | DAB Avancerat kromogen kit |