Läs mer
DAB EASY tabletter, för immunhistokemi, 10 mg/tablett, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- 3,3′ -Diaminobensidin är ett derivat av bensen och prekursorn till polybensimidazol
Användningsområden
- DAB används huvudsakligen för att visualisera peroxidasaktivitet. Under denna kemiska reaktion, DAB är en vätedonator i närvaro av peroxid. När DAB oxideras, bildas en olöslig brun slutprodukt.
- DAB har använts för färgning och oxidativ detektion av mitokondrier
- Den har också använts för elektronmikroskopiapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DAB EASY tablets |
| Fysisk form | Tavlor |
| CAS | 7411-49-6, 10043-35-3 |
| Förpackning | Plastflaska |
| Löslighet | Löslighet i vatten: löslig. |
| Kvantitet | 500 mg |
| MDL-nummer | MFCD00007725 |
Säkerhet och hantering
- DAB EASY tablets
- Fara
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid (H3BO3),3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.