Läs mer
Epredia™ DAB Quanto-detektionssystem
Produktkod. 12623957 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 l
125 ml DAB Quanto-substrat, 4 ml DAB Quanto Chromagen
60 ml DAB Quanto-substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen
Förpackningsstorlek:
1 L
125ml
60ml
DAB Quanto Chromogen innehåller diaminobensidin (DAB ) i buffert. DAB är ett misstänkt cancerframkallande ämne. Pipettera inte genom munnen. Undvik kontakt med hud och ögon. Reagenset är surt och kan orsaka brännskador vid hudkontakt. Hantera med försiktighet och kassera enligt föreskrifter. DAB Quanto Substrate innehåller väteperoxid i buffert. Undvik kontakt med hud och ögon.
Produktkod. 12623957
Brand: Epredia™ TA060QHDX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
DAB Quanto Chromogen innehåller diaminobensidin (DAB ) i buffert. DAB är ett misstänkt cancerframkallande ämne. Pipettera inte genom munnen. Undvik kontakt med hud och ögon. Reagenset är surt och kan orsaka brännskador vid hudkontakt. Hantera med försiktighet och kassera enligt föreskrifter. DAB Quanto Substrate innehåller väteperoxid i buffert. Undvik kontakt med hud och ögon.
Ger en stark brunfärgning och kan användas efter beredning i upp till 1 vecka i rumstemperatur och upp till 2 veckor vid 2° till 8 °C.
DAB Quanto har validerats i kombination med båda UltraVision LP och UltraVision Quanto och ger fyra stora fördelar.
    • Stark färgning —idealisk för att kvantifiera celler och proteinuttryck
    • Mindre blandning —vilket minskar personalens tid och stress
    • Mindre —bortskaffande minskar avfallet
    • Lägre risk för —blandningsfel stödjer högre färgningskonsistens
    3,3' diaminobensidin (DAB ) är en allmänt använd kromogen för immunhistokemisk färgning och immunoblotting. De DAB Quanto är en helt ny formel för ett diaminobensidinbaserat peroxidassubstrat som utvecklas snabbare på vävnadssnitt vilket minskar inkubationstiderna. Den använder ny kemi för att ge större känslighet och genererar en skarpare, mörkare, olöslig fällning. Standard arbetsspädning är 30 μL DAB Quanto Chromogen per 1 ml av DAB Quanto substrat. Användningen av flytande komponenter minskar vissa risker förknippade med hantering av pulver eller tabletter. De DAB Quanto erbjuder en extra fördel, eftersom arbetslösningen är stabil i upp till 2 veckor vid 2 till 8 °C och upp till en vecka i rumstemperatur, vilket möjliggör fortsatt användning och minimerar avfallshantering.
    • Levereras i tvåkomponentsform bestående av en DAB Quanto Chromogen och DAB Quanto substrat
    • Standard arbetsspädning är 30 μL DAB Quanto Chromogen per 1mL av DAB Quanto substrat
    • Användning av flytande komponenter minskar vissa risker förknippade med hantering av pulver eller tabletter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kromagen typ DAB Quanto Chromagen
    Innehåll och lagring 2° till 8 °C
    Kvantitet 60 ml DAB Quanto-substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen
    Typ av substrat Dab Quanto Subrate
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • DAB Quanto (HRP) Detection System Substrate
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Cancerogenitet Kategorija 2
    • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
    Faroangivelser
    • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
    • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
    • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
    Skyddsangivelse
    • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
    • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
    • P405-Förvaras inlåst.
    • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
    • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.