Läs mer
Epredia™ DAB Quanto-detektionssystem
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 l
125 ml DAB Quanto-substrat, 4 ml DAB Quanto Chromagen
60 ml DAB Quanto-substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen
Förpackningsstorlek:
1 L
125ml
60ml
Beskrivning
DAB Quanto har validerats i kombination med båda UltraVision LP och UltraVision Quanto och ger fyra stora fördelar.
- Stark färgning —idealisk för att kvantifiera celler och proteinuttryck
- Mindre blandning —vilket minskar personalens tid och stress
- Mindre —bortskaffande minskar avfallet
- Lägre risk för —blandningsfel stödjer högre färgningskonsistens
- Levereras i tvåkomponentsform bestående av en DAB Quanto Chromogen och DAB Quanto substrat
- Standard arbetsspädning är 30 μL DAB Quanto Chromogen per 1mL av DAB Quanto substrat
- Användning av flytande komponenter minskar vissa risker förknippade med hantering av pulver eller tabletter
Specifikationer
Specifikationer
| Kromagen typ | DAB Quanto Chromagen |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Kvantitet | 125 ml DAB Quanto-substrat, 4 ml DAB Quanto Chromagen |
| Typ av substrat | Dab Quanto Subrate |