Läs mer
Epredia™ DAB Quanto-detektionssystem
Produktkod. 15260715 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 l
125 ml DAB Quanto-substrat, 4 ml DAB Quanto Chromagen
60 ml DAB Quanto-substrat, 2 ml DAB Quanto Chromagen
Förpackningsstorlek:
1 L
125ml
60ml
DAB Quanto Chromogen innehåller diaminobensidin (DAB ) i buffert. DAB är ett misstänkt cancerframkallande ämne. Pipettera inte genom munnen. Undvik kontakt med hud och ögon. Reagenset är surt och kan orsaka brännskador vid hudkontakt. Hantera med försiktighet och kassera enligt föreskrifter. DAB Quanto Substrate innehåller väteperoxid i buffert. Undvik kontakt med hud och ögon.
Produktkod. 15260715
Brand: Epredia™ TA999QHDX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
DAB Quanto Chromogen innehåller diaminobensidin (DAB ) i buffert. DAB är ett misstänkt cancerframkallande ämne. Pipettera inte genom munnen. Undvik kontakt med hud och ögon. Reagenset är surt och kan orsaka brännskador vid hudkontakt. Hantera med försiktighet och kassera enligt föreskrifter. DAB Quanto Substrate innehåller väteperoxid i buffert. Undvik kontakt med hud och ögon.
Ger en stark brunfärgning och kan användas efter beredning i upp till 1 vecka i rumstemperatur och upp till 2 veckor vid 2° till 8 °C.
DAB Quanto has been validated in combination with both UltraVision LP and UltraVision Quanto and provides four major benefits.
    • Strong staining—ideal to quantifying cells and protein expression
    • Less mixing—reducing personnel time and stress
    • Less disposal—cuts down waste
    • Lower risk of mixing errors—supports higher staining consistency
    3,3' Diaminobenzidine (DAB) is a widely used chromogen for immunohistochemical staining and immunoblotting. The DAB Quanto is an entirely new formula for a diaminobenzidine-based peroxidase substrate that develops faster on tissues sections reducing incubation times. It utilizes novel chemistry to provide greater sensitivity, generating a crisper, darker, insoluble precipitate. The standard working dilution is 30μL of DAB Quanto Chromogen per 1ml of DAB Quanto Substrate. The use of liquid components reduces some risks associated with the handling of powders or tablets. The DAB Quanto offers an added advantage, as the working solution is stable for up to 2 weeks at 2 to 8°C and up to a week at room temperature enabling continued use and minimizing waste disposal.
    • Supplied in a two-component form consisting of a DAB Quanto Chromogen and DAB Quanto Substrate
    • Standard working dilution is 30μL of DAB Quanto Chromogen per 1mL of DAB Quanto Substrate
    • Use of liquid components reduces some risks associated with the handling of powders or tablets
    DAB Quanto Chromogen contains Diaminobenzidine (DAB) in buffer. DAB is a suspected carcinogen. Do not pipet by mouth. Avoid contact with skin and eyes. Reagent is acidic and can cause burns if skin contact occurs. Handle with care and dispose of according to regulations. DAB Quanto Substrate contains Hydrogen Peroxide in buffer. Avoid contact with skin and eyes.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kromagen typ DAB Quanto Chromagen
    Kvantitet 1 l
    Typ av substrat Dab Quanto Subrate