Läs mer
Dabigatran-13C6, TRC
Produktkod. 30132825
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132825 5 mg
30133490 10 mg
17951525 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1000915MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1210608-88-0
Molekylformel C1913C6H25N7O3
Molekylvikt (g/mol) 477.47
Synonym N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine-13C6, BIBR 953-13C6, BIBR 953ZW-13C6
IUPAC-namn 3-[[2-[[(4-carbamimidoyl(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)amino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoic acid
LEDER O=C(N(C1=CC=CC=N1)CCC(O)=O)C2=CC=C3N(C(CN[13C]4=[13CH][13CH]=[13C](C(N)=N)[13CH]=[13CH]4)=NC3=C2)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Dabigatran-13C6
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)/i5+1,6+1,8+1,9+1,16+1,18+1
Formel vikt 477.222
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.