missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dabigatranacetat 6-bensyloxi acyl-beta-d-glukuronid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dabigatran Acetate 6-Benzyloxy Acyl-beta-D-Glucuronide |
| Analyt- eller komponentnamn | Dabigatran Acetate 6-Benzyloxy Acyl-beta-D-Glucuronide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C39H41N7O10 |
| Synonym | (2S,3R,4S,5S,6S)-6-(Benzyloxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl 3-(2-(((4-((Z)-N'-acetoxycarbamimidoyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamido)propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C39H41N7O10/c1-23(47)56-44-36(40)25-11-14-27(15-12-25)42-21-31-43-28-20-26(13-16-29(28)45(31)2)37(52)46(30-10-6-7-18-41-30)19-17-32(48)54-39-35(51)33(49)34(50)38(55-39)53-22-24-8-4-3-5-9-24/h3-16,18,20,33-35,38-39,42,49-51H,17,19,21-22H2,1-2H3,(H2,40,44)/t33-,34-,35+,38-,39+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O=C(C1=CC=C2C(N=C(CNC3=CC=C(/C(N)=N/OC(C)=O)C=C3)N2C)=C1)N(CCC(O[C@@H]4O[C@H](OCC5=CC=CC=C5)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=O)C6=NC=CC=C6 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6S)-6-(bensyloxi)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl 3-(2-(((4-(((Z)-N'-acetoxykarbamimidoyl)fenyl)amino)-1-metyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-5-karboxamido)propanoat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?