Läs mer
Dabigatran Carboxamide Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dabigatran Carboxamide Ethyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28N6O4/c1-3-37-25(34)13-15-33(23-6-4-5-14-29-23)27(36)19-9-12-22-21(16-19)31-24(32(22)2)17-30-20-10-7-18(8-11-20)26(28)35/h4-12,14,16,30H,3,13,15,17H2,1-2H3,(H2,28,35) |
| Formel vikt | 500.2172 |
| Procent renhet | >95% |