missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dabigatran-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dabigatran N-methyl-d3 |
| CAS | 1246817-44-6 |
| Molekylformel | C25 2H3 H22 N7 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dabigatran-(N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1c(CNc2ccc(cc2)C(=N)N)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4 |
| IUPAC-namn | 3-[[2-[(4-carbamimidoylanilino)methyl]-1-(trideuteriomethyl)benzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.53 |
| Formel vikt | 474.2207 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?