Läs mer
Dabigatran Etexilate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dabigatran Etexilate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C34H41N7O5/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44) |
| Formel vikt | 627.317 |