missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dabigatran ethyl ester hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16494117
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494117 50 mg
16487956 100 mg
16458228 10 mg
16450668 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16494117 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY77521

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Dabigatran ethyl ester hydrochloride is a potent inhibitor of ribosyldihydronicotinamide dehydrogenase (NQO2) with an IC50 value of 0.8 μM and a thrombin inhibitor.

Dabigatran ethyl ester hydrochloride is a potent inhibitor of ribosyldihydronicotinamide dehydrogenase (NQO2) with an IC50 value of 0.8 μM and a thrombin inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dabigatran ethyl ester hydrochloride
CAS 211914-50-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H30ClN7O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.28 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (9.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC(C1=CC=C(NCC2=NC3=CC(C(N(CCC(OCC)=O)C4=CC=CC=N4)=O)=CC=C3N2C)C=C1)=N.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 536.03
Formel vikt 536.03
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.