Läs mer
Dabigatran Ethyl Ester Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dabigatran ethyl ester hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29N7O3.ClH/c1-3-37-25(35)13-15-34(23-6-4-5-14-30-23)27(36)19-9-12-22-21(16-19)32-24(33(22)2)17-31-20-10-7-18(8-11-20)26(28)29;/h4-12,14,16,31H,3,13,15,17H2,1-2H3,(H3,28,29);1H |
| Formel vikt | 535.2099 |
| Procent renhet | >95% |