Läs mer
Dabigatran (ethyl ester), MedChemExpress
Beskrivning
Dabigatran ethyl ester is an emerging oral anticoagulant which is a direct inhibitor of thrombin activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dabigatran (ethyl ester) |
| CAS | 429658-95-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H29N7O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(C1=NC=CC=C1)CCC(OCC)=O)C2=CC=C3C(N=C(N3C)CNC4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.56 |
| Formel vikt | 499.56 |
| Visa mer |