Läs mer
Dabrafenib, MedChemExpress
Produktkod. 16416128
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16416128 10 mg -
16482257 50 mg -
16468727 5 mg -
16451136 200 mg -
15750389 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16416128 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14660
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dabrafenib
CAS 1195765-45-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H20F3N5O2S2
Kvantitet 10 mg
Synonym GSK2118436A GSK2118436
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.52 mM)
LEDER CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1
Molekylvikt (g/mol) 519.56
Formel vikt 519.56
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease