Läs mer
Dabrafenib mesilat, Mikromol
Produktkod. 30461974
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30461974 250 mg
1 options
Produktkod. 30461974 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3954.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dabrafenib mesilat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dabrafenib Mesylate
CAS 1195768-06-9
Analyt- eller komponentnamn Dabrafenib Mesylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H20 F3 N5 O2 S2 . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, GSK 2118436B
InChI formel InChI=1S/C23H20F3N5O2S2.CH4O3S/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25;1-5(2,3)4/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29);1H3,(H,2,3,4)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)(C)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn N-[3-[5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-tiazol-4-yl]-2-fluorfenyl]-2,6-difluorbensensulfonamid; Metanesulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 615.67
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 615,0892 g/mol