Läs mer
Dabrafenib Mesylate, MedChemExpress
Produktkod. 16492257
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16492257 50 mg -
16478727 5 mg -
16461746 500 mg 500mg
16456516 100 mg -
16426128 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16492257 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14660A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dabrafenib Mesylate
CAS 1195768-06-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H24F3N5O5S3
Kvantitet 50 mg
Synonym GSK2118436 Mesylate GSK 2118436B
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (58.47 mM)
LEDER CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 615.67
Formel vikt 615.67
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease