Läs mer
Dabrafenib Mesylat, TRC
Produktkod. 30138620
Change view
Kvantitet:
10 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138620 500 mg
17971945 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138620 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD101005500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1195768-06-9
Molekylformel C23 H20 F3 N5 O2 S2 . C H4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 615.67
Synonym Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, GSK 2118436B
IUPAC-namn N-[3-[5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-tiazol-4-yl]-2-fluorfenyl]-2,6-difluorbensensulfonamid; Metanesulfonsyra
LEDER CC(C)(C)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4.CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dabrafenib Mesylate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C23H20F3N5O2S2.CH4O3S/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25;1-5(2,3)4/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29);1H3,(H,2,3,4)
Formel vikt 615.0892