Läs mer
Dabsylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dabsyl Chloride |
| CAS | 56512-49-3 |
| Molekylformel | C14 H14 Cl N3 O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonyl Chloride, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl Chloride, 4'-(Dimethylamino)azobenzene-4-sulfonic Acid Chloride, DABS-Cl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+ |
| LEDER | CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-[4-(dimetylamino)fenyl]azo]bensensulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.8 |
| Formel vikt | 323.0495 |