Läs mer
Dabsylklorid, TRC
Produktkod. 30352647
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30352647 5 g
1 options
Produktkod. 30352647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1011005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dabsyl Chloride
CAS 56512-49-3
Molekylformel C14 H14 Cl N3 O2 S
Kvantitet 5 g
Synonym 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonyl Chloride, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl Chloride, 4'-(Dimethylamino)azobenzene-4-sulfonic Acid Chloride, DABS-Cl
InChI formel InChI=1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
LEDER CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-[(E)-[4-(dimetylamino)fenyl]azo]bensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 323.8
Formel vikt 323.0495