Läs mer
Dacarbazine-d6 (N,N-dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dacarbazine-d6 |
| CAS | 1185241-28-4 |
| Molekylformel | C6 2H6 H4 N6 O |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(N=Nc1[nH]cnc1C(=O)N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 5-[(E)-[bis(trideuteriomethyl)amino]diazenyl]-1 H-imidazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vikt | 188.1293 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |