Läs mer
Dacarbazine-d6, TRC
Produktkod. 30368011
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368011 10 mg
30364054 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30368011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD10140210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185241-28-4
Molekylformel C6 2H6 H4 N6 O
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Synonym 5-(Bis(trideuteriomethyl)amino)diazenyl-1H-imidazole-4-carboxamide, Dacarbazine-d6, Dacarbazine-D6 (N,N-dimethyl-D6), 5(4)-[3,3-Di(methyl-d3)-1-triazenyl]-1H-imidazole-4(5)-carboxamide
IUPAC-namn 5-[(E)-[bis(trideuteriomethyl)amino]diazenyl]-1H-imidazole-4-carboxamide
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(N=Nc1[nH]cnc1C(=O)N)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dacarbazine-d6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+/i1D3,2D3
Formel vikt 188.1293