Läs mer
Dacarbazine, Fisher BioReagents
Produktkod. 10072994
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10072994 250 mg Amber Glass 250mg
1 options
Produktkod. 10072994 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2513250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dacarbazine is an alkylating agent used in cancer research. Antineoplastic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-4-4342
Molekylformel C6H10N6O
Molekylvikt (g/mol) 182.19
InChI-nyckel OMJKFYKNWZZKTK-UXBLZVDNSA-N
Synonym dacarbazine, biocarbazine, deticene, dtic-dome, biocarbazine r, decarbazine, dtic, icdt, dacarbazinum inn-latin, dacarbazino inn-spanish
PubChem CID 5353562
IUPAC-namn (5E)-5-(dimethylaminohydrazinylidene)imidazole-4-carboxamide
LEDER CN(C)NN=C1C(=NC=N1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dacarbazine
Smältpunkt 202°C
Färg White
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 2795
Formel vikt 182.2
Fysisk form Powder or Solid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.