Läs mer
Dacarbazine, MedChemExpress
Produktkod. 16451366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16451366 200 mg -
16402049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16451366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0078200mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dacarbazine is a cell cycle nonspecific antineoplastic alkylating agent. Dacarbazine inhibits T and B lymphoblastic response, with IC50 values of 50 and 10 μg/ml, respectively. Dacarbazine can be used for the research of metastatic malignant melanoma.
Dacarbazine is a cell cycle nonspecific antineoplastic alkylating agent. Dacarbazine inhibits T and B lymphoblastic response, with IC50 values of 50 and 10 μg/ml, respectively. Dacarbazine can be used for the research of metastatic malignant melanoma.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dacarbazine
Fysisk form Solid
CAS 3-4-4342
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10N6O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Imidazole Carboxamide
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (27.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (5.49 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=C(/N=N/N(C)C)NC=N1)N
Molekylvikt (g/mol) 182.18
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98.0%