Läs mer
Dacarbazine, Thermo Scientific™
1635.81 SEK - 2926.64 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 4342-03-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C4H3IN2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.99 |
| MDL-nummer | MFCD00057167 |
| InChI-nyckel | SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one |
| PubChem CID | 12356582 |
| IUPAC-namn | 5-iodo-1H-pyrimidin-6-one |
| LEDER | C1=C(C(=O)NC=N1)I |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15463689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61023.ME |
500mg |
1635.81 SEK
500mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15453689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61023.03 |
1g |
2926.64 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Used in treatment of malignant melanoma and sarcomas
- Generates methyl adducts to purine bases in DNA
Kemiska identifierare
| C4H3IN2O | |
| MFCD00057167 | |
| 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one | |
| 5-iodo-1H-pyrimidin-6-one |
Specifikationer
| Dacarbazine | |
| C4H3IN2O | |
| 14,2798 | |
| Slightly soluble in water,DMSO and ethanol /n | |
| C1=C(C(=O)NC=N1)I | |
| 221.99 | |
| 182.18 |
| 4342-03-4 | |
| MFCD00057167 | |
| 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one | |
| SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-iodo-1H-pyrimidin-6-one | |
| 12356582 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H311-H340-H350-H332-H315-H319-H335
Toxic in contact with skin.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P332+P313-P362-P501c
H312+H332-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 224-396-1
missing translation for 'rtecsNumber' : NI3950000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold