missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dacinostat, MedChemExpress

Produktkod. 16495768
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495768 10 mg
16461927 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495768 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13606

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Dacinostat is a potent HDAC inhibitor, with an IC50 of 32 nM; Dacinostat also inhibits HDAC1 with an IC50 of 9 nM, and used in cancer research.

Dacinostat is a potent HDAC inhibitor, with an IC50 of 32 nM

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dacinostat
Fysisk form Solid
CAS 404951-53-7
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25N3O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym NVP-LAQ824 LAQ824
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (113.32 mM)
LEDER O=C(NO)/C=C/C1=CC=C(CN(CCO)CCC2=CNC3=C2C=CC=C3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 379.45
Formel vikt 379.45
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.