Läs mer
Daclatasvir Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daclatasvir Dihydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H50N8O6.2ClH/c1-23(2)33(45-39(51)53-5)37(49)47-19-7-9-31(47)35-41-21-29(43-35)27-15-11-25(12-16-27)26-13-17-28(18-14-26)30-22-42-36(44-30)32-10-8-20-48(32)38(50)34(24(3)4)46-40(52)54-6;;/h11-18,21-24,31-34H,7-10,19-20H2,1-6H3,(H,41,43)(H,42,44)(H,45,51)(H,46,52);2*1H/t31-,32-,33-,34-;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 810.3387 |