Läs mer
Daclatasvir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daclatasvir |
| InChI formel | InChI=1S/C40H50N8O6/c1-23(2)33(45-39(51)53-5)37(49)47-19-7-9-31(47)35-41-21-29(43-35)27-15-11-25(12-16-27)26-13-17-28(18-14-26)30-22-42-36(44-30)32-10-8-20-48(32)38(50)34(24(3)4)46-40(52)54-6/h11-18,21-24,31-34H,7-10,19-20H2,1-6H3,(H,41,43)(H,42,44)(H,45,51)(H,46,52)/t31-,32-,33-,34-/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 738.3853 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |