Läs mer
Molecular Probes™ DACM, N- (7-dimetylamino-4-metylkumarin-3-yl))maleimid
Product Code. 11530186
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
Product Code. Kvantitet unitSize
11530186 10 mg 10mg
1 missing translation for 'options'
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11530186 missing translation for 'mfr' Molecular Probes™ missing translation for 'supplierNo' D10251
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
N- (7-dimetylamino-4-metylkumarin-3-yl)maleimid (DACM)
Det tiolreaktiva kumarinet, DACM, kan användas för att skapa blåfluorescerande biokonjugat. Jämfört med AMCA-konjugat har konjugat av den UV-ljus-exciterbara 7-dialkylaminokumarinfluoroforen något längre våglängds emissionsspektra (∼ 470 nm). Det oreagerade reagenset är icke-fluorescerande och kan även användas för att kvantifiera fria tioler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 10 mg
Produkttyp Maleimid
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Thiol
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Maleimid
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Etiketttyp Klassiska färgämnen
Emission 470