Läs mer
Dacomitinib, MedChemExpress
Produktkod. 16496146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16496146 100 mg -
16485608 10 mg 10mg
16471777 50 mg -
16438307 5 mg -
16421076 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13272
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Dacomitinib (PF-00299804) is a specific and irreversible inhibitor of the ERBB family of kinases with IC50s of 6 nM, 45.7 nM and 73.7 nM for EGFR, ERBB2, and ERBB4, respectively.
Dacomitinib (PF-00299804) is a specific and irreversible inhibitor of the ERBB family of kinases with IC50s of 6 nM, 45.7 nM and 73.7 nM for EGFR, ERBB2, and ERBB4, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dacomitinib
CAS 1110813-31-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H25ClFN5O2
Kvantitet 100 mg
Synonym PF-00299804 PF-299804
Löslighetsinformation DMSO : 40 mg/mL (85.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(/C=C/CN1CCCCC1)NC2=CC3=C(C=C2OC)N=CN=C3NC4=CC=C(C(Cl)=C4)F
Molekylvikt (g/mol) 469.94
Formel vikt 469.94
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease