Läs mer
Dacomitinib, TRC
Produktkod. 30368291
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368291 50 mg
30357920 10 mg
30357242 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368291 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD10157550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1110813-31-4
Molekylformel C24 H25 Cl F N5 O2
Molekylvikt (g/mol) 469.94
IUPAC-namn (E)-N-[4-(3-klor-4-fluoroanilino)-7-metoxyquinazolin-6-yl]-4-piperidin-1-ylbut-2-enamid
LEDER COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1NC(=O)\C=C\CN4CCCCC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dacomitinib
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Butenamide, N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-, (2E)-, (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-2-butenamide, Dacomitinib, PF 00299804, PF 299, PF 299804
InChI formel InChI=1S/C24H25ClFN5O2/c1-33-22-14-20-17(24(28-15-27-20)29-16-7-8-19(26)18(25)12-16)13-21(22)30-23(32)6-5-11-31-9-3-2-4-10-31/h5-8,12-15H,2-4,9-11H2,1H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b6-5+
Formel vikt 469.1681