Läs mer
Tocris Bioscience™ Dacomitinib
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18735966
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18735966
Brand: Tocris Bioscience™ 6231/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent irreversible pan ErbB inhibitor
Dacomitinib is a potent irreversible pan ErbB inhibitor (IC50 values are 6.0, 45.7 and 73.7 nM for EGFR, ERBB2 and ERBB4, respectively). Inhibits mutant and wild type forms of ErbB, including EGFR T780M, and shows activity in NSCLC cell lines sensitive and resistant to Iressa (Cat. No. 3000). Inhibits tumor growth. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-2-butenamide
CAS 1110813-31-4
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C24H25ClFN5O2
Formel vikt Observed MW: 469.94