missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Dacomitinib
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-7114681
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18719776

Brand: Tocris Bioscience™ 6231/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent irreversible pan ErbB inhibitor

Dacomitinib is a potent irreversible pan ErbB inhibitor (IC50 values are 6.0, 45.7 and 73.7 nM for EGFR, ERBB2 and ERBB4, respectively). Inhibits mutant and wild type forms of ErbB, including EGFR T780M, and shows activity in NSCLC cell lines sensitive and resistant to Iressa (Cat. No. 3000). Inhibits tumor growth. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-2-butenamide
CAS 1110813-31-4
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C24H25ClFN5O2
Formel vikt Observed MW: 469.94
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.