missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dact1 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18178951 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.025 mg
0.1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18178951 0.025 mg
18010894 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18178951 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP224768SS

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

Dact1 Polyclonal specifically detects Dact1 in Human, Mouse, Rat, Chicken, Primate, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Dact1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.5 - 1 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/mL
Formulering PBS, 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias DAPPER, dapper, antagonist of beta-catenin, homolog 1 (Xenopus laevis), DAPPER1dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin (xenopus), DPR1dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin, FRODOdapper homolog 1, HDPR1, Hepatocellular carcinoma novel gene 3 protein, heptacellular carcinoma novel gene 3, HNG3, THYEX3
Gensymboler DACT1
Värd art Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 725-775 of human Dapper homolog 1 was used as the immunogen for the antibody.
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.025 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51339
Testspecificitet Based on immunogon sequence homology (76%), the antibody may cross-react with Dact2
Målarter Human, Mouse, Rat, Chicken, Primate, Xenopus species, Zebrafish
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.