Läs mer
Dacthal Monoacid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dacthal monoacid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl4O4/c1-17-9(16)3-6(12)4(10)2(8(14)15)5(11)7(3)13/h1H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 315.8864 |