Läs mer
Dactolisib Tosylate, MedChemExpress
Produktkod. p-200099451
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481756 500 mg
16452457 50 mg
16451166 200 mg
16426656 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16481756 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15174
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.
Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dactolisib Tosylate
CAS 1028385-32-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C37H31N5O4S
Kvantitet 500 mg
Synonym BEZ235 TosylateNVP-BEZ 235 Tosylate
Löslighetsinformation DMSO : 34 mg/mL (52.98 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CN(C1=C2C3=CC(C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)=CC=C3N=C1)C(N2C6=CC=C(C=C6)C(C)(C#N)C)=O.CC7=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C7
Molekylvikt (g/mol) 641.74
Formel vikt 641.74
Procent renhet 98.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease