Läs mer
Dafadine-A, MedChemExpress
Beskrivning
Dafadine-A, an analog of dafadine, is a novel inhibitor of DAF-9 cytochrome P450 in the nematode Caenorhabditis elegans
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dafadine-A |
| CAS | 1065506-69-5 |
| Färg | Brownish Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H25N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (127.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCC(C2=CC=NC=C2)CC1)C3=NOC(COC4=C(C)C=CC=C4C)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.46 |
| Formel vikt | 391.46 |
| Visa mer |