Läs mer
Dafadine-A, MedChemExpress
Produktkod. p-200100625
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16439657 5 mg
16437118 10 mg
16413157 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16439657 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16670
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dafadine-A, an analog of dafadine, is a novel inhibitor of DAF-9 cytochrome P450 in the nematode Caenorhabditis elegans; also inhibits the mammalian ortholog of DAF-9(CYP27A1).
Dafadine-A, an analog of dafadine, is a novel inhibitor of DAF-9 cytochrome P450 in the nematode Caenorhabditis elegans
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dafadine-A
CAS 1065506-69-5
Färg Brownish Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H25N3O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCC(C2=CC=NC=C2)CC1)C3=NOC(COC4=C(C)C=CC=C4C)=C3
Molekylvikt (g/mol) 391.46
Formel vikt 391.46
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid