Läs mer
Jaytec Glass™ Daffert Burette, Auto Zero
Produktkod. 15998885
Change view
:
Typ: Daffert Burette, Auto Zero
Produktkod.
15998885 Typ: Daffert Burette, Auto Zero
1 options
Produktkod. 15998885 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer WJ.352
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Daffert Burette med Auto Zero-funktion för repeterbar påfyllning. Tillverkad av klart, värmebeständigt borosilikatglas med permanenta emaljgraderingar.
  • Automatiska byretter används för flera titreringar eller i de fall då titranten inte ska hanteras
  • Tvåvägskran i glas med utbytbar PTFE-nyckel
  • Toleranser enligt klass B, DIN EN ISO 385
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Längd (metrisk) 770 mm
För användning med (utrustning) Laboratorieställ, byrettklämma
Material Borsilikatglas
Inkluderar PTFE nyckel
Kran Tvåvägs
Kranmaterial Borsilikatglas
Tolerans ±0,1 ml
Typ Automatisk självnollande Daffert Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad BS ISO 385:2005