Läs mer
Melford Daidzein
Produktkod. 30018227
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018227 100 mg
30018226 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018227 Leverantör Melford Leverantörsnummer D200100.1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Inaktiv analog av Genistein.
Inaktiv analog av Genistein. Hämmar kaseinkinas II-aktivitet.
Specifikationer
CAS 486-66-8
Molekylformel C15H10O4