Läs mer
MedChemExpress Daidzein
Produktkod. 16438828
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
16438828 10 g
1 options
Produktkod. 16438828 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0019
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Daidzein is a soy isoflavone, which acts as a PPAR activator.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Produkttyp Natural Products
Renhet eller kvalitetsklass 98.0%
Kvantitet 10 g
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Mål PPAR∣Endogenous Metabolite
CAS 486-66-8
Molekylvikt (g/mol) 254.24 g/mol