missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Daidzein-3',5',8-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daidzein-3',5',8-d3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H/i3D,4D,7D |
| Formel vikt | 257.0767 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?