Läs mer
Daidzein 7-Beta-D-glukuronid 4'-sulfat dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30006261
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30006261 1 mg
1 options
Produktkod. 30006261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1035251MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daidzein 7-beta-D-Glucuronide 4'-sulfate disodium salt
CAS 1041134-19-3
Molekylformel C21 H16 Na2 O13 S
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O13S.2Na/c22-15-12-6-5-11(32-21-18(25)16(23)17(24)19(33-21)20(26)27)7-14(12)31-8-13(15)9-1-3-10(4-2-9)34-35(28,29)30;;/h1-8,16-19,21,23-25H,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18+,19-,21+;;/m0../s1
LEDER [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-oxo-3-(4-sulfonatooxyfenyl)kromen-7-yl]oxyoxan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 554.39