missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Daidzein 7-beta-D-glukuronidkaliumsalt, TRC

Produktkod. 30004211
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004211 5 mg
30005370 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1035105MG
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C21H17KO10
Molekylvikt (g/mol) 468.45
Synonym 3-(4-Hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Potassium Salt, Daidzein Glucuronide Potassium Salt, Daidzein-7-glucuronide Potassium Salt;
IUPAC-namn kalium; (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-(4-hydroxyfenyl)-4-oxochromen-7-yl]oxyoxan-2-karboxylat
LEDER O=C1C2=CC=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O[K])=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(O)C=C4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Daidzein 7-beta-D-Glucuronide Potassium Salt
Analyt- eller komponentnamn Daidzein 7-beta-D-Glucuronide Potassium Salt
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C21H18O10.K/c22-10-3-1-9(2-4-10)13-8-29-14-7-11(5-6-12(14)15(13)23)30-21-18(26)16(24)17(25)19(31-21)20(27)28;/h1-8,16-19,21-22,24-26H,(H,27,28);/q;+1/p-1/t16-,17-,18+,19-,21+;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 5 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.